7-Chloro-2-hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR309255-1G
APOSOR309255-1GEA
277
EUR
APOSOR309255-1G
7-Chloro-2-hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
7-Chloro-2-hydroxyquinoline-3-carbaldehyde
Formel:
C₁₀H₆ClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09881442 CAS-Nummer: 73568-43-1 |