2,6-Dichloroquinoline-3-methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR309256-1G
APOSOR309256-1GEA
343
EUR
APOSOR309256-1G
2,6-Dichloroquinoline-3-methanol
2,6-Dichloroquinoline-3-methanol
Formel:
C₁₀H₇Cl₂NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09997988 CAS-Nummer: 1017429-35-4 |