2-Chloro-3-ethyl-quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309257-5G
APOSOR309257-5GEA
172
EUR
APOSOR309257-5G
2-Chloro-3-ethyl-quinoline
2-Chloro-3-ethyl-quinoline
Formel:
C₁₁H₁₀ClN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02684198 CAS-Nummer: 67525-28-4 |