2-Chloro-6-ethoxy-3-phenylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309259-1G
APOSOR309259-1GEA
359
EUR
APOSOR309259-1G
2-Chloro-6-ethoxy-3-phenylquinoline
2-Chloro-6-ethoxy-3-phenylquinoline
Formel:
C₁₇H₁₄ClNO Molecular Weight: 283,752 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09998012 CAS-Nummer: 1031928-18-3 |