2-Chloro-6-methoxy-3-phenylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309261-1G
APOSOR309261-1GEA
325
EUR
APOSOR309261-1G
2-Chloro-6-methoxy-3-phenylquinoline
2-Chloro-6-methoxy-3-phenylquinoline
Formel:
C₁₆H₁₂ClNO Molecular Weight: 269,726 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09998016 CAS-Nummer: 85274-57-3 |