2-Chloroquinoline-3-methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2-Chloroquinolin-3-yl)methanol
OR309269-1G
APOSOR309269-1GEA
235
EUR
APOSOR309269-1G
2-Chloroquinoline-3-methanol
2-Chloroquinoline-3-methanol
Formel:
C₁₀H₈ClNO Molecular Weight: 193,63 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03694292 CAS-Nummer: 125917-60-4 |