6-Bromo-2-chloro-3-ethylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309270-1G
APOSOR309270-1GEA
272
EUR
APOSOR309270-1G
6-Bromo-2-chloro-3-ethylquinoline
6-Bromo-2-chloro-3-ethylquinoline
Formel:
C₁₁H₉BrClN Molecular Weight: 270,553 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09029946 CAS-Nummer: 409346-70-9 |