6-Bromo-2-chloroquinoline-3-methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR309272-1G
APOSOR309272-1GEA 317 EUR
APOSOR309272-1G
6-Bromo-2-chloroquinoline-3-methanol
6-Bromo-2-chloroquinoline-3-methanol
Formel: C₁₀H₇BrClNO
Schmelzpunkt: 182…183 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09997953
CAS-Nummer: 1017464-16-2