7-Bromo-2-chloro-3-ethylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309273-1G
APOSOR309273-1GEA
401
EUR
APOSOR309273-1G
7-Bromo-2-chloro-3-ethylquinoline
7-Bromo-2-chloro-3-ethylquinoline
Formel:
C₁₁H₉BrClN Molecular Weight: 270,553 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09997963 CAS-Nummer: 132118-52-6 |