7-Bromo-2-chloro-3-phenylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309274-1G
APOSOR309274-1GEA
542
EUR
APOSOR309274-1G
7-Bromo-2-chloro-3-phenylquinoline
7-Bromo-2-chloro-3-phenylquinoline
Formel:
C₁₅H₉BrClN Molecular Weight: 318,596 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09997964 CAS-Nummer: 85274-44-8 |