7-Bromo-2-hydroxy-3-phenylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309276-1G
APOSOR309276-1GEA 498 EUR
APOSOR309276-1G
7-Bromo-2-hydroxy-3-phenylquinoline
7-Bromo-2-hydroxy-3-phenylquinoline
Formel: C₁₅H₁₀BrNO
Molecular Weight: 300,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09997966
CAS-Nummer: 861872-50-6