7-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309279-1G
APOSOR309279-1GEA 343 EUR
APOSOR309279-1G
7-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
7-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈BrNO
Molecular Weight: 238,081 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09997975
CAS-Nummer: 56716-92-8