4-Bromo-5,7-dimethylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309286-1G
APOSOR309286-1GEA
375
EUR
APOSOR309286-1G
4-Bromo-5,7-dimethylquinoline
4-Bromo-5,7-dimethylquinoline
Formel:
C₁₁H₁₀BrN Molecular Weight: 236,108 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11505114 CAS-Nummer: 1070879-33-2 |