4-Bromo-6-ethyl-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309288-1G
APOSOR309288-1GEA
375
EUR
APOSOR309288-1G
4-Bromo-6-ethyl-2-methylquinoline
4-Bromo-6-ethyl-2-methylquinoline
Formel:
C₁₂H₁₂BrN Molecular Weight: 250,134 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11505128 CAS-Nummer: 1070879-44-5 |