4-Bromo-6-ethoxy-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309290-1G
APOSOR309290-1GEA
417
EUR
APOSOR309290-1G
4-Bromo-6-ethoxy-2-methylquinoline
4-Bromo-6-ethoxy-2-methylquinoline
Formel:
C₁₂H₁₂BrNO Molecular Weight: 266,134 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11505131 CAS-Nummer: 1070879-46-7 |