4,6-Dibromo-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309292-1G
APOSOR309292-1GEA 375 EUR
APOSOR309292-1G
4,6-Dibromo-2-methylquinoline
4,6-Dibromo-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇Br₂N
Molecular Weight: 300,977 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09261090
CAS-Nummer: 1070879-53-6