4-Bromo-2,6,8-trimethylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309294-1G
APOSOR309294-1GEA
409
EUR
APOSOR309294-1G
4-Bromo-2,6,8-trimethylquinoline
4-Bromo-2,6,8-trimethylquinoline
Formel:
C₁₂H₁₂BrN Molecular Weight: 250,134 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11505145 CAS-Nummer: 1070879-60-5 |