4-Bromo-2,7,8-trimethylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309295-1G
APOSOR309295-1GEA
409
EUR
APOSOR309295-1G
4-Bromo-2,7,8-trimethylquinoline
4-Bromo-2,7,8-trimethylquinoline
Formel:
C₁₂H₁₂BrN Molecular Weight: 250,134 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11505146 CAS-Nummer: 1070879-61-6 |