4-Hydroxy-7-methoxy-2-phenylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
7-Methoxy-2-phenylquinolin-4(1H)-one
OR309300-1G
APOSOR309300-1GEA
410
EUR
APOSOR309300-1G
4-Hydroxy-7-methoxy-2-phenylquinoline
4-Hydroxy-7-methoxy-2-phenylquinoline
Formel:
C₁₆H₁₃NO₂ Molecular Weight: 251,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08274987 CAS-Nummer: 20430-72-2 |