7-Bromo-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR309302-1G
APOSOR309302-1GEA 401 EUR
APOSOR309302-1G
7-Bromo-4-hydroxy-2-phenylquinoline
7-Bromo-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Formel: C₁₅H₁₀BrNO
Molecular Weight: 300,15 g/mol
Schmelzpunkt: 280 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11505233
CAS-Nummer: 825620-24-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III