4-Hydroxy-8-methyl-2-propylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
8-Methyl-2-propylquinolin-4-ol
OR309304-1G
APOSOR309304-1GEA
375
EUR
APOSOR309304-1G
4-Hydroxy-8-methyl-2-propylquinoline
4-Hydroxy-8-methyl-2-propylquinoline
Formel:
C₁₃H₁₅NO Molecular Weight: 201,264 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11505250 CAS-Nummer: 1070879-87-6 |