4-Hydroxy-6-methoxy-2-propylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Methoxy-2-propylquinolin-4-ol
OR309305-1G
APOSOR309305-1GEA
980
EUR
APOSOR309305-1G
4-Hydroxy-6-methoxy-2-propylquinoline
4-Hydroxy-6-methoxy-2-propylquinoline
Formel:
C₁₃H₁₅NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02684129 CAS-Nummer: 927800-85-9 |