4-Hydroxy-7-methoxy-2-propylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309306-1G
APOSOR309306-1GEA
383
EUR
APOSOR309306-1G
4-Hydroxy-7-methoxy-2-propylquinoline
4-Hydroxy-7-methoxy-2-propylquinoline
Formel:
C₁₃H₁₅NO₂ Molecular Weight: 217,264 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11505253 CAS-Nummer: 1070879-90-1 |