4-Chloro-6,8-dimethyl-2-phenylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309307-1G
APOSOR309307-1GEA
351
EUR
APOSOR309307-1G
4-Chloro-6,8-dimethyl-2-phenylquinoline
4-Chloro-6,8-dimethyl-2-phenylquinoline
Formel:
C₁₇H₁₄ClN Molecular Weight: 267,753 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12674825 CAS-Nummer: 101602-31-7 |