4-Bromo-6-methoxy-2-propylquinoline hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
OR309308-1G
APOSOR309308-1GEA
525
EUR
APOSOR309308-1G
4-Bromo-6-methoxy-2-propylquinoline hydrobromide
4-Bromo-6-methoxy-2-propylquinoline hydrobromide
Formel:
C₁₃H₁₄BrNO·BrH Molecular Weight: 361.072 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12674909 CAS-Nummer: 1204811-54-0 |