4-Amino-2-propylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309309-1G
APOSOR309309-1GEA 375 EUR
APOSOR309309-1G
4-Amino-2-propylquinoline
4-Amino-2-propylquinoline
Formel: C₁₂H₁₄N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12674938
CAS-Nummer: 57165-80-7