7-Bromo-4-hydroxy-8-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309311-1G
APOSOR309311-1GEA 359 EUR
APOSOR309311-1G
7-Bromo-4-hydroxy-8-methylquinoline
7-Bromo-4-hydroxy-8-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈BrNO
Molecular Weight: 238,081 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12674985
CAS-Nummer: 1189106-48-6