8-Bromo-4-chloro-6-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309312-1G
APOSOR309312-1GEA 433 EUR
APOSOR309312-1G
8-Bromo-4-chloro-6-methylquinoline
8-Bromo-4-chloro-6-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇BrClN
Molecular Weight: 256,526 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12192763
CAS-Nummer: 1156602-22-0