4-Bromo-6-chloro-8-methoxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309313-1G
APOSOR309313-1GEA 540 EUR
APOSOR309313-1G
4-Bromo-6-chloro-8-methoxyquinoline
4-Bromo-6-chloro-8-methoxyquinoline
Formel: C₁₀H₇BrClNO
Molecular Weight: 272,526 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12675014
CAS-Nummer: 1189107-33-2