8-Bromo-4-chloro-2,6-dimethylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309316-1G
APOSOR309316-1GEA
0
EUR
APOSOR309316-1G
8-Bromo-4-chloro-2,6-dimethylquinoline
8-Bromo-4-chloro-2,6-dimethylquinoline
Formel:
C₁₁H₉BrClN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12115058 CAS-Nummer: 1156275-57-8 |