7-Bromo-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR309319-1G
APOSOR309319-1GEA 343 EUR
APOSOR309319-1G
7-Bromo-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
7-Bromo-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₀BrNO₂
Molecular Weight: 280,117 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12675072
CAS-Nummer: 1189106-92-0