7-Bromo-2,8-dimethylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309320-1G
APOSOR309320-1GEA
620
EUR
APOSOR309320-1G
7-Bromo-2,8-dimethylquinoline
7-Bromo-2,8-dimethylquinoline
Formel:
C₁₁H₁₀BrN Molecular Weight: 236,108 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12675073 CAS-Nummer: 1189106-33-9 |