3-Bromo-4-hydroxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Bromoquinolin-4-ol
OR309321-1G
APOSOR309321-1GEA
108
EUR
APOSOR309321-1G
3-Bromo-4-hydroxyquinoline
3-Bromo-4-hydroxyquinoline
Formel:
C₉H₆BrNO Molecular Weight: 224.054 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234483 CAS-Nummer: 64965-47-5 |