3,7-Dibromo-4-hydroxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309323-1G
APOSOR309323-1GEA
409
EUR
APOSOR309323-1G
3,7-Dibromo-4-hydroxyquinoline
3,7-Dibromo-4-hydroxyquinoline
Formel:
C₉H₅Br₂NO Molecular Weight: 302,95 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13192872 CAS-Nummer: 1203579-53-6 |