3-Chloro-7-bromo-4-hydroxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR309324-1G
APOSOR309324-1GEA
426
EUR
APOSOR309324-1G
3-Chloro-7-bromo-4-hydroxyquinoline
3-Chloro-7-bromo-4-hydroxyquinoline
Formel:
C₉H₅BrClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13192873 CAS-Nummer: 1203579-13-8 |