3,8-Dibromo-4-hydroxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309325-1G
APOSOR309325-1GEA
375
EUR
APOSOR309325-1G
3,8-Dibromo-4-hydroxyquinoline
3,8-Dibromo-4-hydroxyquinoline
Formel:
C₉H₅Br₂NO Molecular Weight: 302,95 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13192874 CAS-Nummer: 1204812-01-0 |