4-Bromo-6-methoxy-2-phenylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309327-1G
APOSOR309327-1GEA 426 EUR
APOSOR309327-1G
4-Bromo-6-methoxy-2-phenylquinoline
4-Bromo-6-methoxy-2-phenylquinoline
Formel: C₁₆H₁₂BrNO
Molecular Weight: 314,177 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13192938
CAS-Nummer: 876491-31-5