3-Bromo-4-chloro-6-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309329-1G
APOSOR309329-1GEA
409
EUR
APOSOR309329-1G
3-Bromo-4-chloro-6-methylquinoline
3-Bromo-4-chloro-6-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₇BrClN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13192941 CAS-Nummer: 1204810-41-2 |