3-Bromo-4-chloro-7-methoxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR309332-1G
APOSOR309332-1GEA
393
EUR
APOSOR309332-1G
3-Bromo-4-chloro-7-methoxyquinoline
3-Bromo-4-chloro-7-methoxyquinoline
Formel:
C₁₀H₇BrClNO Molecular Weight: 272,526 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13192952 CAS-Nummer: 1203579-63-8 |