3,4-Dichloro-7-methoxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR309333-1G
APOSOR309333-1GEA
409
EUR
APOSOR309333-1G
3,4-Dichloro-7-methoxyquinoline
3,4-Dichloro-7-methoxyquinoline
Formel:
C₁₀H₇Cl₂NO Molecular Weight: 228,075 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13192953 CAS-Nummer: 1204810-57-0 |