3-Bromo-4-chloro-8-methoxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR309334-1G
APOSOR309334-1GEA
375
EUR
APOSOR309334-1G
3-Bromo-4-chloro-8-methoxyquinoline
3-Bromo-4-chloro-8-methoxyquinoline
Formel:
C₁₀H₇BrClNO Molecular Weight: 272.526 g/mol Schmelzpunkt: 129…131 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13192954 CAS-Nummer: 142781-92-8 |