4-Chloro-3,6-dibromoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309335-1G
APOSOR309335-1GEA
401
EUR
APOSOR309335-1G
4-Chloro-3,6-dibromoquinoline
4-Chloro-3,6-dibromoquinoline
Formel:
C₉H₄Br₂ClN Molecular Weight: 321,396 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08437002 CAS-Nummer: 927801-19-2 |