5-Methylisatin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 5-Methyl-2,3-dioxoindolin, 5-Methyl-1H-indol-2,3-dion, 5-Methylindolin-2,3-dion, 5-Methyl-2,3-indolindion

OR30934-100G
APOSOR30934-100GEA 63.8 EUR
APOSOR30934-100G
5-Methylisatin 98%
5-Methylisatin
Formel: C₉H₇NO₂
Molecular Weight: 161.16 g/mol
Schmelzpunkt: 180 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005721
CAS-Nummer: 608-05-9

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR