Ethyl-8-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 8-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate, 8-Bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
OR309352-5G
APOSOR309352-5GEA
190
EUR
APOSOR309352-5G
Ethyl-8-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Ethyl-8-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Formel:
C₁₂H₉BrClNO₂ Molecular Weight: 314.563 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173385 CAS-Nummer: 206258-97-1 |