4-Amino-6-bromoquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR309356-1G
APOSOR309356-1GEA
565
EUR
APOSOR309356-1G
4-Amino-6-bromoquinoline-3-carboxylic acid
4-Amino-6-bromoquinoline-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₇BrN₂O₂ Molecular Weight: 267,079 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13704745 CAS-Nummer: 1216263-67-0 |