trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR309359-500MG
APOSOR309359-500MGEA 255 EUR
APOSOR309359-500MG
trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid 97%
trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₇H₁₃NO₂
Molecular Weight: 143,186 g/mol
Schmelzpunkt: 255 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00145418
CAS-Nummer: 5691-19-0