8-Bromo-6-methylquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR309361-1G
APOSOR309361-1GEA
499
EUR
APOSOR309361-1G
8-Bromo-6-methylquinoline-3-carboxylic acid
8-Bromo-6-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₈BrNO₂ Molecular Weight: 266,091 g/mol Schmelzpunkt: 242…243 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18909557 CAS-Nummer: 1296950-68-9 |