8-Ethylquinoline-3-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR309362-1G
APOSOR309362-1GEA
498
EUR
APOSOR309362-1G
8-Ethylquinoline-3-carboxamide
8-Ethylquinoline-3-carboxamide
Formel:
C₁₂H₁₂N₂O Molecular Weight: 200,236 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18909563 CAS-Nummer: 71083-37-9 |