8-Bromo-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR309367-1G
APOSOR309367-1GEA
0
EUR
APOSOR309367-1G
8-Bromo-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
8-Bromo-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formel:
C₁₃H₁₂BrNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20036315 CAS-Nummer: 1333255-21-2 |