6-Bromo-3-chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309369-1G
APOSOR309369-1GEA
433
EUR
APOSOR309369-1G
6-Bromo-3-chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
6-Bromo-3-chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₇BrClNO Molecular Weight: 272,526 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD20036381 CAS-Nummer: 1333254-43-5 |